5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56924-1G PC56924-250MG
APOSPC56924-1GEA 464 EUR
APOSPC56924-1G APOSPC56924-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₄BrFO₂
Molecular Weight: 243,029 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21233546
CAS-Nummer: 1480288-05-8