(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56934-100MG
PC56934-1G
PC56934-250MG
APOSPC56934-100MGEA
654
EUR
APOSPC56934-100MG
APOSPC56934-1G
APOSPC56934-250MG
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 95%
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀FN·ClH Molecular Weight: 139.599 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27922430 CAS-Nummer: 1462885-81-9 |