2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56937-1G
PC56937-250MG
APOSPC56937-1GEA
654
EUR
APOSPC56937-1G
APOSPC56937-250MG
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-bromophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel:
C₉H₆BrF₆NO Molecular Weight: 338.044 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31695609 CAS-Nummer: 637347-75-2 |