2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56939-1G PC56939-250MG
APOSPC56939-1GEA 654 EUR
APOSPC56939-1G APOSPC56939-250MG
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₆H₁₇F₃N₂O₄S
Molecular Weight: 390.377 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695610
CAS-Nummer: 2366994-37-6