4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56940-1G PC56940-250MG
APOSPC56940-1GEA 0 EUR
APOSPC56940-1G APOSPC56940-250MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11558920
CAS-Nummer: 1076197-55-1