tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56947-1G PC56947-25G PC56947-5G
APOSPC56947-1GEA 31.9 EUR
APOSPC56947-1G APOSPC56947-25G APOSPC56947-5G
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
Formel: C₁₀H₁₅F₂NO₃·H₂O
Molecular Weight: 253.243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19443979
CAS-Nummer: 1400264-85-8