2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56948-1G PC56948-250MG
APOSPC56948-1GEA 549 EUR
APOSPC56948-1G APOSPC56948-250MG
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molecular Weight: 176,548 g/mol
Schmelzpunkt: 59…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18415552
CAS-Nummer: 1261561-82-3