2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56951-1G
PC56951-250MG
PC56951-5G
APOSPC56951-1GEA
445
EUR
APOSPC56951-1G
APOSPC56951-250MG
APOSPC56951-5G
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₆F₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19213737 CAS-Nummer: 878804-93-4 |