2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56952-100MG
PC56952-1G
PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA
43.5
EUR
APOSPC56952-100MG
APOSPC56952-1G
APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₆F₂N₂ Molecular Weight: 144.122 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25476529 CAS-Nummer: 1315611-68-7 |