2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 31.9 EUR
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅BrClFO
Molecular Weight: 251,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194236
CAS-Nummer: 725743-41-9
UN: 3261
ADR: 8,III