2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56969-1G PC56969-250MG
APOSPC56969-1GEA 719 EUR
APOSPC56969-1G APOSPC56969-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrClF₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27959253
CAS-Nummer: 1415130-42-5