(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (S)-(1-fluoro-3-phenylpropan-2-yl)carbamate
PC56982-1G
PC56982-250MG
APOSPC56982-1GEA
58
EUR
APOSPC56982-1G
APOSPC56982-250MG
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected 95%
(2S)-1-Fluoro-3-phenylpropan-2-amine, N-BOC protected
Formel:
C₁₄H₂₀FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30378947 CAS-Nummer: 2006287-06-3 |