5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57007-1G PC57007-5G PC57007-250MG
APOSPC57007-1GEA 168 EUR
APOSPC57007-1G APOSPC57007-5G APOSPC57007-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16631268
CAS-Nummer: 105391-76-2