5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
PC57008-1G
PC57008-250MG
PC57008-100MG
APOSPC57008-1GEA
386
EUR
APOSPC57008-1G
APOSPC57008-250MG
APOSPC57008-100MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole, N1-BOC protected
Formel:
C₁₃H₁₃F₃N₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20481820 CAS-Nummer: 1346521-27-4 |