Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-fluoro-6-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-bromo-5-fluoropicolinate
PC57015-1G PC57015-250MG
APOSPC57015-1GEA 287 EUR
APOSPC57015-1G APOSPC57015-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698111
CAS-Nummer: 1210419-26-3