2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Cyano-4-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC57024-1G PC57024-5G PC57024-10G
APOSPC57024-1GEA 60.9 EUR
APOSPC57024-1G APOSPC57024-5G APOSPC57024-10G
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21606312
CAS-Nummer: 1361385-30-9