3-Bromoperfluoroprop-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-1-ene
PC5705-1G PC5705-5G
APOSPC5705-1GEA 198 EUR
APOSPC5705-1G APOSPC5705-5G
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
Formel: C₃BrF₅
Molecular Weight: 210,928 g/mol
Siedepunkt: 25,5 °C (738 mm Hg)
Schmelzpunkt: –165 °C
Dichte: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784211
CAS-Nummer: 431-56-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II