2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57056-1G PC57056-250MG PC57056-5G
APOSPC57056-1GEA 168 EUR
APOSPC57056-1G APOSPC57056-250MG APOSPC57056-5G
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
2-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Formel: C₇H₇F₂N·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23378513
CAS-Nummer: 1422344-12-4