2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57070-1G PC57070-250MG PC57070-5G
APOSPC57070-1GEA 203 EUR
APOSPC57070-1G APOSPC57070-250MG APOSPC57070-5G
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657950
CAS-Nummer: 25666-51-7