3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57087-1G PC57087-250MG
APOSPC57087-1GEA 609 EUR
APOSPC57087-1G APOSPC57087-250MG
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₇BrF₃N
Molecular Weight: 254,047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11153145
CAS-Nummer: 1021116-42-6