4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57088-1G PC57088-250MG
APOSPC57088-1GEA 339 EUR
APOSPC57088-1G APOSPC57088-250MG
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formel: C₈H₇BrF₃N
Molecular Weight: 254.047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11153109
CAS-Nummer: 50885-29-5