2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC57102-1G
PC57102-250MG
PC57102-5G
APOSPC57102-1GEA
91.5
EUR
APOSPC57102-1G
APOSPC57102-250MG
APOSPC57102-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzonitrile
Formel:
C₈H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 180.136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22200940 CAS-Nummer: 1695920-54-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |