Potassium trifluoromethanesulphinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium triflinate
PC5712-5G PC5712-1G
APOSPC5712-5GEA 760 EUR
APOSPC5712-5G APOSPC5712-1G
Potassium trifluoromethanesulphinate
Potassium trifluoromethanesulphinate
Formel: CF₃O₂S·K
Molecular Weight: 172.168 g/mol
Schmelzpunkt: 170…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054650
CAS-Nummer: 41804-89-1
EINECS: 255-556-9