Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropionate
PC5713-25G PC5713-5G
APOSPC5713-25GEA 1500 EUR
APOSPC5713-25G APOSPC5713-5G
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 96%
Ethyl 2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate
Formel: C₅H₇F₃O₃
Molecular Weight: 172,102 g/mol
Siedepunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05664163
CAS-Nummer: 94726-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III