1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Dibromo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5726-25G PC5726-5G
APOSPC5726-25GEA 367 EUR
APOSPC5726-25G APOSPC5726-5G
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane 97%
1,2-Dibromo-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
Formel: C₄H₄Br₂F₄
Molecular Weight: 287.876 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460471
CAS-Nummer: 933668-36-1