2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dibromo-1,1,1,3-tetrafluorobutane
PC5727-25G PC5727-5G
APOSPC5727-25GEA 471 EUR
APOSPC5727-25G APOSPC5727-5G
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane 97%
2,3-Dibromo-1H,1H,1H,3H-perfluorobutane
Formel: C₄H₄Br₂F₄
Molecular Weight: 287.876 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460472
CAS-Nummer: 933600-85-2