2-Bromo-6-fluoronicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57508-1G PC57508-250MG
APOSPC57508-1GEA 719 EUR
APOSPC57508-1G APOSPC57508-250MG
2-Bromo-6-fluoronicotinaldehyde 95%
2-Bromo-6-fluoronicotinaldehyde
Formel: C₆H₃BrFNO
Molecular Weight: 203.997 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16606508
CAS-Nummer: 1227489-86-2