5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Bromo-2,3-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC5752-100MG
PC5752-500MG
APOSPC5752-100MGEA
219
EUR
APOSPC5752-100MG
APOSPC5752-500MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₄BBrF₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11855989 CAS-Nummer: 1073339-12-4 |