2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5759-1G PC5759-5G
APOSPC5759-1GEA 108 EUR
APOSPC5759-1G APOSPC5759-5G
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Chloro-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formel: C₄H₃ClF₄
Molecular Weight: 162,513 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461615
CAS-Nummer: 885276-06-2