2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57721-1G PC57721-250MG
APOSPC57721-1GEA 719 EUR
APOSPC57721-1G APOSPC57721-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32070680
CAS-Nummer: 1784852-57-8