2-Fluorophenazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57774-1G PC57774-250MG PC57774-5G
APOSPC57774-1GEA 108 EUR
APOSPC57774-1G APOSPC57774-250MG APOSPC57774-5G
2-Fluorophenazine
2-Fluorophenazine
Formel: C₁₂H₇FN₂
Molecular Weight: 198.196 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32070709
CAS-Nummer: 397-57-9