[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57779-1G PC57779-250MG
APOSPC57779-1GEA 260 EUR
APOSPC57779-1G APOSPC57779-250MG
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formel: C₁₀H₆BrF₃OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29432909
CAS-Nummer: 2090924-00-6