7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57781-1G PC57781-250MG
APOSPC57781-1GEA 136 EUR
APOSPC57781-1G APOSPC57781-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄F₃NS
Molecular Weight: 227.206 g/mol
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31567883
CAS-Nummer: 2115921-53-2