6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57782-1G PC57782-250MG
APOSPC57782-1GEA 132 EUR
APOSPC57782-1G APOSPC57782-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₃NOS
Molecular Weight: 245.221 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31567850
CAS-Nummer: 2375008-67-4