2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57785-100MG PC57785-1G PC57785-250MG
APOSPC57785-100MGEA 33.5 EUR
APOSPC57785-100MG APOSPC57785-1G APOSPC57785-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-6-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formel: C₁₀H₆BrF₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31567845
CAS-Nummer: 2377846-67-6
UN: 3261
ADR: 8,III