4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57790-100MG PC57790-1G PC57790-250MG
APOSPC57790-100MGEA 116 EUR
APOSPC57790-100MG APOSPC57790-1G APOSPC57790-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₃NOS
Molecular Weight: 245.221 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31567874
CAS-Nummer: 2377846-68-7