4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57793-1G PC57793-250MG
APOSPC57793-1GEA 188 EUR
APOSPC57793-1G APOSPC57793-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅F₃OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27932089
CAS-Nummer: 908566-20-1