2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5797-1G
PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA
348
EUR
APOSPC5797-1G
APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄BrF₃O₃ Molecular Weight: 285,015 g/mol Schmelzpunkt: 90…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026457 CAS-Nummer: 1159512-46-5 |