4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-4-(pentafluorothio)aniline
PC5798-1G
PC5798-250MG
APOSPC5798-1GEA
607
EUR
APOSPC5798-1G
APOSPC5798-250MG
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formel:
C₆H₆F₅NOS Molecular Weight: 235.175 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12026459 CAS-Nummer: 1159512-48-7 |