2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5801-10G PC5801-2.5G
APOSPC5801-10GEA 376 EUR
APOSPC5801-10G APOSPC5801-2.5G
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene 97%
2,4-Dichloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohex-2-ene
Formel: C₆H₄Cl₂F₆
Molecular Weight: 260.992 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08461614
CAS-Nummer: 885275-95-6