Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodoperfluorooctane
PC5802-1G PC5802-5G PC5802-250MG
APOSPC5802-1GEA 116 EUR
APOSPC5802-1G APOSPC5802-5G APOSPC5802-250MG
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Formel: C₁₁F₂₃IO
Molecular Weight: 711,985 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09763607
CAS-Nummer: 25080-19-7