2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 102 EUR
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115891
CAS-Nummer: 886497-94-5