2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-2-(carboxymethyl)benzotrifluoride
PC5852-1G PC5852-250MG PC5852-100MG
APOSPC5852-1GEA 774 EUR
APOSPC5852-1G APOSPC5852-250MG APOSPC5852-100MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Molecular Weight: 283.042 g/mol
Schmelzpunkt: 150…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026462
CAS-Nummer: 1159512-50-1