3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
PC5858-1G
PC5858-5G
APOSPC5858-1GEA
127
EUR
APOSPC5858-1G
APOSPC5858-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline
Formel:
C₈H₄ClF₆N Molecular Weight: 263.567 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09763619 CAS-Nummer: 948014-37-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |