α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-Hydroxyprop-1-yl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-(Perfluorophenyl)propan-2-ol
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 149 EUR
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Formel: C₉H₇F₅O
Molecular Weight: 226.143 g/mol
Siedepunkt: 67…68 °C (5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 81…82 °C
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00086181
CAS-Nummer: 1988-60-9