4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5876-1G PC5876-25G PC5876-5G
APOSPC5876-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5876-1G APOSPC5876-25G APOSPC5876-5G
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride 97%
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride
Formel: C₁₁H₁₃F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09763645
CAS-Nummer: 16222-44-9