3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Iodo-1H,1H,2H,3H,3H-nonafluoroheptan-1-ol

PC5906GB-5G PC5906GB-1G PC5906GB-250MG
APOSPC5906GB-5GEA 301 EUR
APOSPC5906GB-5G APOSPC5906GB-1G APOSPC5906GB-250MG
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol 97%
3-Nonafluorobutyl-2-iodopropanol
Formel: C₇H₆F₉IO
Molecular Weight: 404,012 g/mol
Siedepunkt: 56…58 °C (1 mm Hg)
Dichte: 1,972 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236068
CAS-Nummer: 80233-96-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR