3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluoro-5-methylphenyl)methanol
PC5916-1G
PC5916-5G
PC5916-10G
APOSPC5916-1GEA
46.4
EUR
APOSPC5916-1G
APOSPC5916-5G
APOSPC5916-10G
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140.155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094314 CAS-Nummer: 518070-20-7 |