3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 3-(Cyanomethyl)-5-fluorotoluene, (3-Fluoro-5-methylphenyl)acetonitrile, 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)ethanonitrile
PC5919-1G PC5919-5G PC5919-10G
APOSPC5919-1GEA 58 EUR
APOSPC5919-1G APOSPC5919-5G APOSPC5919-10G
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
3-Fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Molecular Weight: 149,165 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094317
CAS-Nummer: 518070-21-8
UN: 3276
ADR: 6.1,II