3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Ethynylbenzotrifluoride, 1-Ethynyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 50.9 EUR
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃
Molecular Weight: 170.131 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00467355
CAS-Nummer: 705-28-2
UN: 1993
ADR: 3 III